Tisk…
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylamino)-1-benzylpiperidine
H27606.06 H27606.03
H27606.06EA 2950 CZK
H27606.06 H27606.03
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Purity: 98% CAS No.: 7006-50-0 Molecular Formula: C13H20N2 Formula Weight: 204.31 MDL No.: MFCD03931054
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03931054
CAS číslo: 7006-50-0