Tisk…
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic Acid
H27581.MD H27581.03
H27581.MDEA 1030 CZK
H27581.MD H27581.03
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73096-39-6 Molecular Formula: C8H6N4O2 Formula Weight: 190.16 Melting Point: 284-286° MDL No.: MFCD03821131
Vzorec: C₈H₆N₄O₂
MW: 190.16 g/mol
Bod tání: 284…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03821131
CAS číslo: 73096-39-6