Tisk…
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27577.ME H27577.MC
H27577.MEEA 8170 CZK
H27577.ME H27577.MC
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 90290-05-4 Molecular Formula: C8H17NO2 Formula Weight: 159.23 Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 106-108°/18mm Optical Rotation: -8° (c=3 in ethanol) MDL No.: MFCD00210015
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Bod varu: 106…108 °C (18 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210015
CAS číslo: 90290-05-4