3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27574.09
H27574.03
H27574.09EA
4400
CZK
H27574.09
H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03422293 CAS číslo: 17147-85-2 |