Tisk…
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
H27563.06 H27563.03
H27563.06EA 12010 CZK
H27563.06 H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97% CAS No.: 90814-91-8 Molecular Formula: C8H6BrNOS Formula Weight: 244.11 Melting Point: 210-214° MDL No.: MFCD02660583
Vzorec: C₈H₆BrNOS
MW: 244.11 g/mol
Bod tání: 210…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02660583
CAS číslo: 90814-91-8