(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27424.14
H27424.06
H27424.03
H27424.14EA
19940
CZK
H27424.14
H27424.06
H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 23294-41-9
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243088
Vzorec:
C₁₆H₁₉N Bod varu: 98 °C (0,3 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00243088 CAS číslo: 23294-41-9 |