Tisk…
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27421.MD H27421.03
H27421.MDEA 3080 CZK
H27421.MD H27421.03
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Purity: 97% CAS No.: 3398-22-9 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00065608
Vzorec: C₅H₉NO₃
MW: 131,131 g/mol
Bod tání: ∼ 260 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065608
CAS číslo: 3398-22-9