1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27408.06
H27408.03
H27408.06EA
5080
CZK
H27408.06
H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 53617-36-0
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Melting Point: 53-56°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD03274729
Vzorec:
C₁₀H₂₁N₃ Bod tání: 53…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03274729 CAS číslo: 53617-36-0 UN: 3259 ADR: 8,III |