Tisk…
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27390.MD H27390.03
H27390.MDEA 4910 CZK
H27390.MD H27390.03
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 405930-65-6 Molecular Formula: C11H9ClN2O Formula Weight: 220.66 MDL No.: MFCD06798234
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798234
CAS číslo: 405930-65-6