Tisk…
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H27342.MD H27342.03
H27342.MDEA 5500 CZK
H27342.MD H27342.03
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Purity: 99% CAS No.: 205927-03-3 Molecular Formula: C24H34O2 Formula Weight: 354.54 Melting Point: 171-173° Optical Rotation: -84° (c=0.35 in THF) MDL No.: MFCD01862439
Vzorec: C₂₄H₃₄O₂
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862439
CAS číslo: 205927-03-3