(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27321.MD
H27321.03
H27321.MDEA
3570
CZK
H27321.MD
H27321.03
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
CAS No.: 61478-28-2
Molecular Formula: C34H37NO2P2
Formula Weight: 553.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD01631275
Vzorec:
C₃₄H₃₇NO₂P₂ MW: 553,62 g/mol Bod tání: 100…103 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01631275 CAS číslo: 61478-28-2 |