Tisk…
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27287.06 H27287.03
H27287.06EA 3850 CZK
H27287.06 H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51516-68-8 Molecular Formula: C10H7ClN4 Formula Weight: 218.65 Melting Point: 183-187° MDL No.: MFCD00128298
Vzorec: C₁₀H₇ClN₄
MW: 218,65 g/mol
Bod tání: 183…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128298
CAS číslo: 51516-68-8