Tisk…
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27280.14 H27280.06
H27280.14EA 9410 CZK
H27280.14 H27280.06
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 20295-64-1 Molecular Formula: C5H4ClNO.HCl Formula Weight: 166.01 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD00007913
Vzorec: C₅H₄ClNO·HCl
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007913
CAS číslo: 20295-64-1
EINECS: 243-712-9