Tisk…
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27244.14 H27244.06
H27244.14EA 3330 CZK
H27244.14 H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98% CAS No.: 932750-29-3 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 71-73° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01743485
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01743485
CAS číslo: 932750-29-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III