Tisk…
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27239.06 H27239.03 H27239.14
H27239.06EA 4020 CZK
H27239.06 H27239.03 H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 52767-84-7 Molecular Formula: C7H10N2S Formula Weight: 154.24 Melting Point: 207-211° MDL No.: MFCD07777095
Vzorec: C₇H₁₀N₂S
Bod tání: 207…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777095
CAS číslo: 52767-84-7