Tisk…
L-m-Tyrosine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27224.MD H27224.03
H27224.MDEA 3400 CZK
H27224.MD H27224.03
L-m-Tyrosine ≥97%
L-m-Tyrosine
Purity: 97+% CAS No.: 587-33-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 260-270° MDL No.: MFCD00063059
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod tání: 260…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063059
CAS číslo: 587-33-7