4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27196.14
H27196.06
H27196.14EA
3180
CZK
H27196.14
H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 21744-84-3
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 58-60°
MDL No.: MFCD00601365
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00601365 CAS číslo: 21744-84-3 |