1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
H27181.03
H27181.06
H27181.03EA
2440
CZK
H27181.03
H27181.06
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Purity: 96%
CAS No.: 60134-26-1
Molecular Formula: C6H12O4
Formula Weight: 148.17
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,17 g/mol Hustota: 1,224 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134161 CAS číslo: 60134-26-1 |