Tisk…
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27175.06 H27175.03
H27175.06EA 3850 CZK
H27175.06 H27175.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 33632-74-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 146-148° MDL No.: MFCD00276310
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276310
CAS číslo: 20825-89-2