5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27166.06
H27166.03
H27166.06EA
7860
CZK
H27166.06
H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 315-12-8
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Melting Point: 52-57°
MDL No.: MFCD03413407
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ Bod tání: 52…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03413407 CAS číslo: 315-12-8 |