Tisk…
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27154.09 H27154.03
H27154.09EA 4120 CZK
H27154.09 H27154.03
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Purity: 97% CAS No.: 133044-44-7 Molecular Formula: C9H7NO2S Formula Weight: 193.22 Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD02660572
Vzorec: C₉H₇NO₂S
Bod tání: 190…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02660572
CAS číslo: 133044-44-7