Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H27124.06
H27124.03
H27124.06EA
3250
CZK
H27124.06
H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 39786-35-1
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 77-82°
MDL No.: MFCD00641330
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ Bod tání: 77…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00641330 CAS číslo: 39786-35-1 |