Tisk…
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27110.06 H27110.14
H27110.06EA 2020 CZK
H27110.06 H27110.14
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 13726-69-7 Molecular Formula: C10H17NO5 Formula Weight: 231.25 Melting Point: 123-127° MDL No.: MFCD00053370
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,3 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053370
CAS číslo: 13726-69-7