Tisk…
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14 H26973.06
H26973.14EA 7970 CZK
H26973.14 H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 73568-29-3 Molecular Formula: C11H8ClNO2 Formula Weight: 221.64 Flash Point: -9°(16°F) Melting Point: 146-151° MDL No.: MFCD00160585
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Bod tání: 146…151 °C
Bod vzplanutí: –9 °C (16 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160585
CAS číslo: 73568-29-3