Tisk…
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26951.06 H26951.14
H26951.06EA 1370 CZK
H26951.06 H26951.14
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate
Purity: 97% CAS No.: 6362-63-6 Molecular Formula: C12H11NO3 Formula Weight: 217.23 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD00019801
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019801
CAS číslo: 6362-63-6
EINECS: 228-844-7