Tisk…
3-Bromocatechol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26925.MD H26925.03
H26925.MDEA 3470 CZK
H26925.MD H26925.03
3-Bromocatechol 95%
3-Bromocatechol
Purity: 95% CAS No.: 14381-51-2 Molecular Formula: C6H5BrO2 Formula Weight: 189.01 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00869768
Vzorec: C₆H₅BrO₂
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00869768
CAS číslo: 14381-51-2