1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26879.06
H26879.03
H26879.06EA
3750
CZK
H26879.06
H26879.03
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50890-83-0
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Melting Point: ca 218° dec.
MDL No.: MFCD00272569
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176.17 g/mol Bod tání: ∼ 218 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272569 CAS číslo: 50890-83-0 |