Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26876.03
H26876.06
H26876.03EA
1060
CZK
H26876.03
H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Vzorec:
C₅H₁₂OSi Bod varu: 74 °C Hustota: 0,779 Bod vzplanutí: –19 °C (–2 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054764 CAS číslo: 6213-94-1 EINECS: 228-281-7 UN: 1993 ADR: 3,II |