Cumylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26845.03
H26845.06
H26845.03EA
5290
CZK
H26845.03
H26845.06
Cumylamine 96%
Cumylamine
Purity: 96%
CAS No.: 585-32-0
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Boiling Point: 197°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00134680
Vzorec:
C₉H₁₃N Bod varu: 197 °C Hustota: 0,94 Bod vzplanutí: 72 °C (162 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134680 CAS číslo: 585-32-0 EINECS: None UN: 2735 ADR: 8,III |