Tisk…
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
H26794.06 H26794.14
H26794.06EA 3090 CZK
H26794.06 H26794.14
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Purity: 98% CAS No.: 1122-71-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 32-34° Boiling Point: 105-108°/12mm MDL No.: MFCD00023520
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Bod varu: 105…108 °C (12 mmHg)
Bod tání: 32…34 °C
Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023520
CAS číslo: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2