Tisk…
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26792.MD H26792.03
H26792.MDEA 3950 CZK
H26792.MD H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5 Molecular Formula: C16H32N8O4 Formula Weight: 400.48 MDL No.: MFCD09263318
Vzorec: C₁₆H₃₂N₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263318
CAS číslo: 157599-02-5