Tisk…
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26704.03 H26704.06
H26704.03EA 3050 CZK
H26704.03 H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 82777-09-1 Molecular Formula: C18H13I Formula Weight: 356.21 Melting Point: 113-116° MDL No.: MFCD00185026
Vzorec: C₁₈H₁₃I
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185026
CAS číslo: 82777-09-1