Tisk…
Bis(toluene-4-sulfonyl)methane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H26617.03 H26617.06
H26617.03EA 2940 CZK
H26617.03 H26617.06
Bis(toluene-4-sulfonyl)methane 97%
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane
Purity: 97% CAS No.: 15310-28-8 Molecular Formula: C15H16O4S2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: 137-139° MDL No.: MFCD00032255
Vzorec: C₁₅H₁₆O₄S₂
MW: 324.42 g/mol
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032255
CAS číslo: 15310-28-8