N-Boc-L-prolinal 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
H26495.06
H26495.03
H26495.06EA
14690
CZK
H26495.06
H26495.03
N-Boc-L-prolinal 96%
N-Boc-L-prolinal
Purity: 96%
CAS No.: 69610-41-9
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ Bod varu: 228 °C Hustota: 1,06 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00274186 CAS číslo: 69610-41-9 |