Tisk…
2-Valerylfuran 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26491.09 H26491.18
H26491.09EA 1850 CZK
H26491.09 H26491.18
2-Valerylfuran 97%
2-Valerylfuran
Purity: 97% CAS No.: 3194-17-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Refractive Index: 1.4920 MDL No.: MFCD00053147
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053147
CAS číslo: 3194-17-0