Tisk…
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26481.06 H26481.14
H26481.06EA 1970 CZK
H26481.06 H26481.14
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Purity: 98% CAS No.: 165534-43-0 Molecular Formula: C11H14N3O5P Formula Weight: 299.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 71-76° MDL No.: MFCD01236967
Vzorec: C₁₁H₁₄N₃O₅P
Bod tání: 71…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01236967
CAS číslo: 165534-43-0