Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26347.06
H26347.14
H26347.06EA
1500
CZK
H26347.06
H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98%
CAS No.: 869-10-3
Molecular Formula: C10H16Br2O4
Formula Weight: 360.04
Melting Point: 64-67°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00075379
Vzorec:
C₁₀H₁₆Br₂O₄ Bod tání: 64…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075379 CAS číslo: 869-10-3 UN: 3261 ADR: 8,II |