Tisk…
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03 H26300.06 H26300.14
H26300.03EA 975 CZK
H26300.03 H26300.06 H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 136459-72-8 Molecular Formula: C17H18Si Formula Weight: 250.42 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD09953470
Vzorec: C₁₇H₁₈Si
MW: 250.42 g/mol
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953470
CAS číslo: 136459-72-8