2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26226.06
H26226.14
H26226.06EA
6250
CZK
H26226.06
H26226.14
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Purity: 98%
CAS No.: 98327-87-8
Molecular Formula: C44H32P2
Formula Weight: 622.69
Melting Point: 281-285°
Beilstein Reference: 5321443
MDL No.: MFCD00010805
Vzorec:
C₄₄H₃₂P₂ Bod tání: 281…285 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010805 CAS číslo: 98327-87-8 EINECS: None Merck Index: 14,1223 |