tert-Butyl hydrogen malonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26223.06
H26223.14
H26223.06EA
1790
CZK
H26223.06
H26223.14
tert-Butyl hydrogen malonate 96%
tert-Butyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 40052-13-9
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 90°/2mm
Beilstein Reference: 1765457
MDL No.: MFCD00191886
Vzorec:
C₇H₁₂O₄ Bod varu: 90 °C (2 mmHg) Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1,04 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191886 CAS číslo: 40052-13-9 |