Tisk…
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
H26193.03 H26193.06
H26193.03EA 4530 CZK
H26193.03 H26193.06
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 131858-37-2 Molecular Formula: C7H5BrFNO2 Formula Weight: 234.02 Melting Point: 46-48° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03094237
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.024 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094237
CAS číslo: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8 II