Tisk…
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26154.MD H26154.03
H26154.MDEA 2700 CZK
H26154.MD H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 878572-17-9 Molecular Formula: C8H3F4NO4 Formula Weight: 253.11 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD08282778
Vzorec: C₈H₃F₄NO₄
MW: 253,11 g/mol
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282778
CAS číslo: 878572-17-9