Tisk…
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 30000 CZK
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Vzorec: C₁₃H₂₀O₂Rh
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075046
CAS číslo: 12245-39-5