3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26074.06
H26074.03
H26074.06EA
20420
CZK
H26074.06
H26074.03
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone
Purity: 97%
CAS No.: 5192-62-1
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 209-211°
MDL No.: MFCD00090424
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Bod tání: 209…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090424 CAS číslo: 5192-62-1 |