Tisk…
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26062.03 H26062.06
H26062.03EA 4470 CZK
H26062.03 H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 5462-71-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 150-152° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06798066
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798066
CAS číslo: 5462-71-5
EINECS: 226-753-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III