N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1R,2R)-(-)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-TsDPEN, (1R,2R)-(-)-N-(4-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
H26061.14
H26061.06
H26061.03
H26061.14EA
26460
CZK
H26061.14
H26061.06
H26061.03
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 144222-34-4
Molecular Formula: C21H22N2O2S
Formula Weight: 366.48
Melting Point: 127-132°
Optical Rotation: -31° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD02093428
Vzorec:
C₂₁H₂₂N₂O₂S Bod tání: 127…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093428 CAS číslo: 144222-34-4 |