Tisk…
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26047.MD H26047.03
H26047.MDEA 8210 CZK
H26047.MD H26047.03
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
1-Pyridin-3-ylethylamine
Purity: 96% CAS No.: 56129-55-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01691641
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01691641
CAS číslo: 56129-55-6
UN: 2735
ADR: 8,III