Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD H26035.03
H26035.MDEA 855 CZK
H26035.MD H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 589-06-0 Molecular Formula: C10H11FO2 Formula Weight: 182.20 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD03788503
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788503
CAS číslo: 589-06-0
EINECS: 209-631-8