tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H26014.09
H26014.18
H26014.09EA
2240
CZK
H26014.09
H26014.18
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 78888-18-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 79°(175°F)
Melting Point: 34-39°
Boiling Point: 48-50°/1mm
MDL No.: MFCD00191870
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ Bod varu: 48…50 °C (1 mmHg) Bod tání: 34…39 °C Hustota: 0,938 Bod vzplanutí: 79 °C (175 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191870 CAS číslo: 78888-18-3 |