Tisk…
4-tert-Butoxyphenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
H26013.03 H26013.06
H26013.03EA 2240 CZK
H26013.03 H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2460-87-9 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Odour: Phenol-like Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183556
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183556
CAS číslo: 2460-87-9